1-Indanone-4-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921127-1G OR921127-250MG
APOSOR921127-1GEA 632 EUR
APOSOR921127-1G APOSOR921127-250MG
1-Indanone-4-carboxylic acid 96%
1-Indanone-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃
Molecular Weight: 176.169 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411485
CAS-Nummer: 56461-20-2