1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921214-1G
OR921214-250MG
APOSOR921214-1GEA
502
EUR
APOSOR921214-1G
APOSOR921214-250MG
1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one
Formel:
C₈H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053574 CAS-Nummer: 55933-85-2 |