3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921265-1G
OR921265-25G
OR921265-5G
APOSOR921265-1GEA
125
EUR
APOSOR921265-1G
APOSOR921265-25G
APOSOR921265-5G
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₇H₁₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664139 CAS-Nummer: 3702-12-3 |