Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-Hydroxycyclohexanecarboxylate
OR921319-1G
OR921319-5G
APOSOR921319-1GEA
60.9
EUR
APOSOR921319-1G
APOSOR921319-5G
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molecular Weight: 158,195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11975826 CAS-Nummer: 37722-82-0 |