2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921330-100G
APOSOR921330-100GEA 186 EUR
APOSOR921330-100G
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
Molecular Weight: 186,232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22987586
CAS-Nummer: 1187595-85-2