3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921355-25G OR921355-5G
APOSOR921355-25GEA 128 EUR
APOSOR921355-25G APOSOR921355-5G
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol
Formel: C₅H₉Cl₃O
Molecular Weight: 191,483 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00087386
CAS-Nummer: 813-99-0