tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl (2-hydroxycyclohexyl)carbamate
OR921403-1G OR921403-25G OR921403-5G
APOSOR921403-1GEA 43.5 EUR
APOSOR921403-1G APOSOR921403-25G APOSOR921403-5G
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08061947
CAS-Nummer: 477584-30-8