4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR921438-1G
OR921438-250MG
APOSOR921438-1GEA
580
EUR
APOSOR921438-1G
APOSOR921438-250MG
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₃ Molecular Weight: 230,304 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845683 CAS-Nummer: 203186-96-3 |