3-Chloro-7-nitro-1H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921456-1G
OR921456-5G
APOSOR921456-1GEA
219
EUR
APOSOR921456-1G
APOSOR921456-5G
3-Chloro-7-nitro-1H-indazole 95%
3-Chloro-7-nitro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄ClN₃O₂ Molecular Weight: 197,579 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11976299 CAS-Nummer: 74209-33-9 |