2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921490-1G OR921490-250MG
APOSOR921490-1GEA 172 EUR
APOSOR921490-1G APOSOR921490-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
2-Bromo-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂O
Molecular Weight: 189,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025462
CAS-Nummer: 1209459-99-3