5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921539-1G OR921539-5G
APOSOR921539-1GEA 42.2 EUR
APOSOR921539-1G APOSOR921539-5G
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one 95%
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₆H₈N₂O₂S
Molecular Weight: 172.205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26935425
CAS-Nummer: 1671-08-5