3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one
OR921633-25G OR921633-5G
APOSOR921633-25GEA 179 EUR
APOSOR921633-25G APOSOR921633-5G
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel: C₈H₁₂N₂O
Molecular Weight: 152.194 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06213260
CAS-Nummer: 771579-27-2