tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-Aminobutanoate
OR921654-1G
OR921654-250MG
APOSOR921654-1GEA
237
EUR
APOSOR921654-1G
APOSOR921654-250MG
tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
tert-Butyl 4-aminobutanoate
Formel:
C₈H₁₇NO₂ Molecular Weight: 159,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09923510 CAS-Nummer: 50479-22-6 UN: 1759 ADR: 8,III |