2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane
OR921676-1G OR921676-5G
APOSOR921676-1GEA 42.2 EUR
APOSOR921676-1G APOSOR921676-5G
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane 95%
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,196 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005409
CAS-Nummer: 177-10-6