2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR921697-1G OR921697-250MG
APOSOR921697-1GEA 800 EUR
APOSOR921697-1G APOSOR921697-250MG
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride
Formel: C₄H₅BrN₂S·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22689362
CAS-Nummer: 1414958-88-5