2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921792-1G OR921792-250MG
APOSOR921792-1GEA 734 EUR
APOSOR921792-1G APOSOR921792-250MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol
Formel: C₁₀H₁₃ClO
Molecular Weight: 184,663 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11916079
CAS-Nummer: 1176587-58-8