(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR921793-1G OR921793-250MG
APOSOR921793-1GEA 725 EUR
APOSOR921793-1G APOSOR921793-250MG
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formel: C₆H₁₂N₂·2BrH
Molecular Weight: 273.997 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13195528
CAS-Nummer: 125224-64-8