3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Nitropicolinaldehyde
OR921887-1G OR921887-5G
APOSOR921887-1GEA 156 EUR
APOSOR921887-1G APOSOR921887-5G
3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde 95%
3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde
Formel: C₆H₄N₂O₃
Molecular Weight: 152,108 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368185
CAS-Nummer: 35969-75-6