3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921939-1G OR921939-250MG
APOSOR921939-1GEA 632 EUR
APOSOR921939-1G APOSOR921939-250MG
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Molecular Weight: 166,608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738479
CAS-Nummer: 885271-60-3