(S)-2-Ethyl-piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2S)-2-Ethylpiperazine, (S)-2-Ethylpiperazine
OR921986-1G OR921986-250MG
APOSOR921986-1GEA 806 EUR
APOSOR921986-1G APOSOR921986-250MG
(S)-2-Ethyl-piperazine 95%
(S)-2-Ethyl-piperazine
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114.189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07373041
CAS-Nummer: 207284-20-6