Boc-DL-Cha-OH
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR922005-10G OR922005-25G OR922005-5G
APOSOR922005-10GEA 183 EUR
APOSOR922005-10G APOSOR922005-25G APOSOR922005-5G
Boc-DL-Cha-OH
Boc-DL-Cha-OH
Formel: C₁₄H₂₅NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095514
CAS-Nummer: 144186-13-0