N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922083-1G
OR922083-250MG
APOSOR922083-1GEA
435
EUR
APOSOR922083-1G
APOSOR922083-250MG
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide
Formel:
C₉H₁₂N₂O Molecular Weight: 164.204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00102302 CAS-Nummer: 500896-58-2 |