2-Cyclohexyl-2-oxoacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922240-1G OR922240-250MG
APOSOR922240-1GEA 806 EUR
APOSOR922240-1G APOSOR922240-250MG
2-Cyclohexyl-2-oxoacetic acid 95%
2-Cyclohexyl-2-oxoacetic acid
Formel: C₈H₁₂O₃
Molecular Weight: 156,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318468
CAS-Nummer: 4354-49-8