5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9223-1G
OR9223-250MG
APOSOR9223-1GEA
176
EUR
APOSOR9223-1G
APOSOR9223-250MG
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202,206 g/mol Schmelzpunkt: 145…147,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00447900 CAS-Nummer: 64354-50-3 |