(S)-tert-Butyl 2-amino-3-phenylpropylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-tert-Butyl (2-amino-3-phenylpropyl)carbamate
OR922386-1G
APOSOR922386-1GEA
174
EUR
APOSOR922386-1G
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-phenylpropylcarbamate 97%
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-phenylpropylcarbamate
Formel:
C₁₄H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 250,337 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11858348 CAS-Nummer: 167298-44-4 |