Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922408-1G OR922408-250MG
APOSOR922408-1GEA 806 EUR
APOSOR922408-1G APOSOR922408-250MG
Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate 95%
Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₆H₇N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13174840
CAS-Nummer: 77817-12-0