tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR922539-1G OR922539-5G
APOSOR922539-1GEA 97.3 EUR
APOSOR922539-1G APOSOR922539-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Molecular Weight: 215.289 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16497040
CAS-Nummer: 208046-23-5