4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922542-1G
OR922542-250MG
APOSOR922542-1GEA
208
EUR
APOSOR922542-1G
APOSOR922542-250MG
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile
Formel:
C₆H₅N₃O Molecular Weight: 135.123 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13705422 CAS-Nummer: 94789-37-4 |