2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)cyclobutanone
OR922566-1G
APOSOR922566-1GEA 683 EUR
APOSOR922566-1G
2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,116 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23106469
CAS-Nummer: 23107-52-0