3,4,5-Trichloropyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-3,4,5-trichloropyridine
OR922583-1G
APOSOR922583-1GEA 72.5 EUR
APOSOR922583-1G
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine 95%
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine
Formel: C₅H₃Cl₃N₂
Molecular Weight: 197,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08705655
CAS-Nummer: 55933-91-0