tert-Butyl ethyl oxalate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922614-5G
APOSOR922614-5GEA 194 EUR
APOSOR922614-5G
tert-Butyl ethyl oxalate 95%
tert-Butyl ethyl oxalate
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052953
CAS-Nummer: 50624-94-7