Thiochroman-3-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922713-1G OR922713-250MG
APOSOR922713-1GEA 647 EUR
APOSOR922713-1G APOSOR922713-250MG
Thiochroman-3-one 97%
Thiochroman-3-one
Formel: C₉H₈OS
Molecular Weight: 164.224 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437618
CAS-Nummer: 16895-58-2