[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: [1-(2-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanol
OR922731-1G OR922731-250MG
APOSOR922731-1GEA 382 EUR
APOSOR922731-1G APOSOR922731-250MG
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Molecular Weight: 182.647 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07374449
CAS-Nummer: 886366-24-1