(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR922737-1G OR922737-5G
APOSOR922737-1GEA 0 EUR
APOSOR922737-1G APOSOR922737-5G
(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
Formel: C₇H₁₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17170398
CAS-Nummer: 75017-17-3