Spiro[3.3]heptan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR922744-1G OR922744-5G OR922744-250MG
APOSOR922744-1GEA 522 EUR
APOSOR922744-1G APOSOR922744-5G APOSOR922744-250MG
Spiro[3.3]heptan-2-one
Spiro[3.3]heptan-2-one
Formel: C₇H₁₀O
Molecular Weight: 110,154 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22421860
CAS-Nummer: 30152-57-9