Benzyl 3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR92275-1G OR92275-5G
APOSOR92275-1GEA 42.2 EUR
APOSOR92275-1G APOSOR92275-5G
Benzyl 3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Benzyl 3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Molecular Weight: 247,29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848402
CAS-Nummer: 1010115-47-5