tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR922789-10G OR922789-1G OR922789-5G
APOSOR922789-10GEA 1150 EUR
APOSOR922789-10G APOSOR922789-1G APOSOR922789-5G
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₂
Molecular Weight: 183,247 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12031238
CAS-Nummer: 934665-46-0