2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922814-1G OR922814-250MG
APOSOR922814-1GEA 806 EUR
APOSOR922814-1G APOSOR922814-250MG
2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline 95%
2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline
Formel: C₈H₅ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14728011
CAS-Nummer: 35676-70-1