Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2,5-dimethylfuran-3-carboxylate
OR922882-100G OR922882-25G
APOSOR922882-100GEA 1010 EUR
APOSOR922882-100G APOSOR922882-25G
Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate 95%
Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010303
CAS-Nummer: 6148-34-1