(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Oxo-2-(p-tolyl)acetic acid
OR922949-1G OR922949-5G
APOSOR922949-1GEA 192 EUR
APOSOR922949-1G APOSOR922949-5G
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164,158 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00961859
CAS-Nummer: 7163-50-0