(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923195-1G OR923195-5G
APOSOR923195-1GEA 255 EUR
APOSOR923195-1G APOSOR923195-5G
(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formel: C₈H₄ClNO
Molecular Weight: 165.576 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840530
CAS-Nummer: 26152-02-3