2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923261-1G OR923261-250MG
APOSOR923261-1GEA 806 EUR
APOSOR923261-1G APOSOR923261-250MG
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol 95%
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,238 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21604057
CAS-Nummer: 20931-50-4