1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923262-1G OR923262-250MG
APOSOR923262-1GEA 806 EUR
APOSOR923262-1G APOSOR923262-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148.162 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18457923
CAS-Nummer: 1269479-13-1