4-[(2-Methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923263-1G
OR923263-5G
APOSOR923263-1GEA
168
EUR
APOSOR923263-1G
APOSOR923263-5G
4-[(2-Methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzaldehyde 95%
4-[(2-Methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176.212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00845682 CAS-Nummer: 38002-91-4 |