2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Hydroxy-4'-methylacetophenone
OR923270-1G OR923270-5G
APOSOR923270-1GEA 148 EUR
APOSOR923270-1G APOSOR923270-5G
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,175 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778990
CAS-Nummer: 4079-54-3