2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,8-Dimethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
OR923319-1G
OR923319-250MG
APOSOR923319-1GEA
201
EUR
APOSOR923319-1G
APOSOR923319-250MG
2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine 95%
2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine
Formel:
C₈H₁₀N₄ Molecular Weight: 162.192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26593827 CAS-Nummer: 1417637-80-9 |