8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane
OR923369-1G OR923369-250MG
APOSOR923369-1GEA 313 EUR
APOSOR923369-1G APOSOR923369-250MG
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane
Formel: C₆H₁₁NO
Molecular Weight: 113.158 g/mol
Siedepunkt: 176…178 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09836264
CAS-Nummer: 280-13-7
UN: 1993
ADR: 3 III