6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9234-1G OR9234-250MG
APOSOR9234-1GEA 382 EUR
APOSOR9234-1G APOSOR9234-250MG
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271893
CAS-Nummer: 857283-88-6