4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923520-1G OR923520-250MG
APOSOR923520-1GEA 790 EUR
APOSOR923520-1G APOSOR923520-250MG
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine 95%
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,586 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909775
CAS-Nummer: 67434-65-5