Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923541-1G OR923541-5G
APOSOR923541-1GEA 168 EUR
APOSOR923541-1G APOSOR923541-5G
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile
Formel: C₈H₁₀N₂
Molecular Weight: 134,178 g/mol
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021283
CAS-Nummer: 10534-13-1